SAB5702755
Anti-alpha 1 Spectrin Antibody, clone 1U5K4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
EL2, HPP, HS3, SPH3, SPTA
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1U5K4, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
280 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
1.05 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
LRGLNYYLPMVEEDEHEPKFEKFLDAVDPGRKGYVSLEDYTAFLIDKESENIKSSDEIENAFQALAEGKSYITKEDMKQALTPEQVSFCATHMQQYMDPRG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPTA1(6708)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1