Documenti fondamentali
SAB5701375
Sigma-Aldrich
Anti-MAD3/MXD3 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
0.46 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MXD3(83463)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the Myc superfamily of basic helix-loop-helix leucine zipper transcriptional regulators. The encoded protein forms a heterodimer with the cofactor MAX which binds specific E-box DNA motifs in the promoters of target genes and regulates their transcription. Disruption of the MAX-MXD3 complex is associated with uncontrolled cell proliferation and tumorigenesis. Transcript variants of this gene encoding different isoforms have been described.[provided by RefSeq, Dec 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human MAD3/MXD3
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1