SAB5201338
Monoclonal Anti-Protocadherin Gamma (Pan) antibody produced in mouse
clone S159-5, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-PCDH
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S159-5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 100 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Pcdhga1(93709)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1