SAB4700353
Monoclonal Anti-IgE-FITC antibody produced in mouse
clone BE5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-IGHE
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BE5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IGHE(3497)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2