SAB4503380
Anti-USP32 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Deubiquitinating enzyme 32, Renal carcinoma antigen NY-REN-60, Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 32, Ubiquitin thioesterase 32, Ubiquitin-specific-processing protease 32
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 181 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... USP32(84669)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 271-320