SAB3701453
Monoclonal Anti-Mesothelin antibody produced in mouse
clone MB-G10, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-CAK1 antigen, Anti-MB, Anti-MN, Anti-Mitotic arrest deficient 1 antibody, Anti-Pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MB-G10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MSLN(10232)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi