Key Documents
SAB1409396
Sigma-Aldrich
Anti-GLRX2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GRX2, bA101E13.1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 18.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GLRX2(51022)
Descrizione generale
Glutaredoxins (e.g., GLRX; MIM 600443) are a family of glutathione-dependent hydrogen donors that participate in a variety of cellular redox reactions.[supplied by OMIM
Immunogeno
GLRX2 (NP_932066.1, 1 a.a. ~ 164 a.a) full-length human protein.
Sequence
MIWRRAALAGTRLVWSRSGSAGWLDRAAGAAGAAAAAASGMESNTSSSLENLATAPVNQIQETISDNCVVIFSKTSCSYCTMAKKLFHDMNVNYKVVELDLLEYGNQFQDALYKMTGERTVPRIFVNGTFIGGATDTHRLHKEGKLLPLVHQCYLKKSKRKEFQ
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3