Key Documents
SAB1403510
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TRIM72, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRIM72(493829)
Immunogeno
TRIM72 (NP_001008275.1, 378 a.a. ~ 477 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QGLWLLGLREGKILEAHVEAKEPRALRSPERRPTRIGLYLSFGDGVLSFYDASDADALVPLFAFHERLPRPVYPFFDVCWHDKGKNAQPLLLVGPEGAEA
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1