SAB1403128
Monoclonal Anti-ARL6IP antibody produced in mouse
clone 4F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AIP1, ARL6IP, ARMER, KIAA0069
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~48.44 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARL6IP1(23204)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
MAEGDNRSTNLLAAETASLEEQLQGWGEVMLMADKVLRWERAWFPPAIMGVVSLVFLIIYYLDPSVLSGVSCFVMFLCLADYLVPILAPRIFGSNKWTTEQQQRFHEICSNLVKTRRRAVGWWKRLFTLKEEKPKMYFMTMIVSLAAVAWVGQQVHNLLLTYLIVTSLLLLPGLNQHGIILKYIGMAKREINKLLKQKEKKNE
WGK 1