Key Documents
SAB1305648
Sigma-Aldrich
ANTI-ATAXIN3 (MJD)(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ATX3, ATXN3, MJD, MJD1, SCA3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
41781 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ATXN3(4287)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide