SAB1302865
ANTI-BTRC (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BTRC, BTRCP, F-box/WD repeat-containing protein 1A, FBW1A, FBXW1A
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
68867 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BTRC(8945)