Key Documents
RAB1091
Sigma-Aldrich
Human TREM-2 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Sinonimo/i:
TREM2, Triggering receptor expressed on myeloid cells 2
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.84
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 28 pg/ml
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TREM2(54209)
Descrizione generale
This ELISA antibody pair detects human TREM-2. Other species not yet determined.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Visita l’Archivio dei documenti
Weigang Cui et al.
Frontiers in neuroscience, 14, 444-444 (2020-06-09)
Accumulating evidence has indicated that activation of microglia and neuroinflammation reaction play a prominent role in Alzheimer's disease (AD). Inhibition of toll-like receptor 4 (TLR4) has been shown to be associated with immune responses and brain damage, but its effects
Takayuki Inoue et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(20), 10031-10038 (2019-05-01)
Cerebral amyloid angiopathy (CAA) results from amyloid-β deposition in the cerebrovasculature. It is frequently accompanied by Alzheimer's disease and causes dementia. We recently demonstrated that in a mouse model of CAA, taxifolin improved cerebral blood flow, promoted amyloid-β removal from
Megan M Varnum et al.
The Journal of biological chemistry, 292(25), 10651-10663 (2017-05-12)
Triggering receptor expressed on myeloid cells 2 (TREM2) is a single transmembrane molecule uniquely expressed in microglia. TREM2 mutations are genetically linked to Nasu-Hakola disease and associated with multiple neurodegenerative disorders, including Alzheimer's disease. TREM2 may regulate microglial inflammation and