PZ0349
PF-04449613
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-6-(1-(3-Phenoxyazetidin-1-yl)ethyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one, 1,5-Dihydro-6-[(1R)-1-(3-phenoxy-1-azetidinyl)ethyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 6-[(1R)-1-(3-Phenoxyazetidin-1-yl)ethyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, PF 4449613, PF-9613
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3