PLA0021
Rabbit anti-CDC25a Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1- 4 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:10,000
Numero d’accesso
NP_001780.2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rabbit ... CDC25a(993)
Immunogeno
Stato fisico