P9158
Pyridoxamine dihydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
4-(Aminomethyl)-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
PM
Mw 241.11 g/mol
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
224-226 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CN)c1O
InChI
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H
HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
This page segues to comprehensive insights on how Vitamin B6, Pyridoxal and Pyridoxine affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of pyridoxal, pyridoxine.