Key Documents
P0494
Sigma-Aldrich
Anti-Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-PPARδ
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 49 kDa
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PPARD(5467)
mouse ... Ppard(19015)
Specificità
Does not detect PPARα or PPARγ.
Immunogeno
peptide corresponding to amino acid residues 1-14 of mouse PPARδ. This sequence is 86% conserved in the human sequence.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 1 mg/mL bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.