N9914
Polynucleotide phosphorylase from Synechocystis sp.
recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
PNPase, Polyribonucleotide Nucleotidyltransferase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bacterial (Synechocystis sp.)
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Descrizione
Histidine tagged
Saggio
90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
solution
Attività specifica
≥500 units/mg protein
PM
85 kDa
tecniche
cell based assay: suitable
Compatibilità
suitable for molecular biology
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1