MTCM4030
MTC™ Bio Rigid Inoculating Needles
pack of 1000 ea (50 x bags 20 ea), sterile
Sinonimo/i:
culture loop
About This Item
Codice UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.15
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 1000 ea (50 x bags 20 ea)
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio M4030
Descrizione generale
Inoculating needles, rigid ABS, 50 sterile peel bags of 20 needles, 1000/pk
Caratteristiche e vantaggi
- Sterile and disposable, no flaming
- Uniform straking and inoculating
- Hexagonal grip - improves control
- Smooth loop surface - no gouging
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)