MAK219
Tyrosine Colorimetric Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
About This Item
Prodotti consigliati
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
neurological disorders
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Compatibilità
Principio
Solo come componenti del kit
- Tyr Assay Buffer
- Tyr Enzyme Mix
- Tyr Standard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)