LID-F35630-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-35-6-30 Rotor
not aerosol-tight, for 5430/5430R, aluminum
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum
Caratteristiche
not aerosol-tight
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022654322 (NA)
Eppendorf® 5427715002 (EU)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5430 R
for use with 5430
Categorie correlate
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)