L6254
Leishman′s stain
Powder
Sinonimo/i:
Eosin-polychrome methylene blue
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Leishman′s stain, used as histology stain
Forma fisica
powder
Colore
dark green to very dark green
Solubilità
methanol: 1 mg/mL
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3