K3761
KT 5720
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
(9S,10S,12R)-2,3,9,10,11,12-Hexahydro-10-hydroxy-9-methyl-1-oxo-9,12-epoxy-1H-diindolo[1,2,3-fg:3′,2′,1′-kl]pyrrolo[3,4-i][1,6]benzodiazocine-10-carboxylic acid hexyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
microbial
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to faint yellow
Solubilità
methanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCOC([C@@]1(O)C[C@@]2([H])N3C(C=CC=C4)=C4C5=C3C6=C(C(C=CC=C7)=C7N6[C@]1(C)O2)C8=C5C(NC8)=O)=O
InChI
1S/C32H31N3O5/c1-3-4-5-10-15-39-30(37)32(38)16-23-34-21-13-8-6-11-18(21)25-26-20(17-33-29(26)36)24-19-12-7-9-14-22(19)35(28(24)27(25)34)31(32,2)40-23/h6-9,11-14,23,38H,3-5,10,15-17H2,1-2H3,(H,33,36)/t23-,31+,32-/m0/s1
ZHEHVZXPFVXKEY-IKZDWWSZSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3