I8773
Anti-Insulin-Like Growth Factor-I antibody produced in goat
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-IGF-I
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
neutralization: 3-12 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IGF1(3479)
Descrizione generale
Anti-IGF-I recognizes human insulin-like growth factor I. The antibody does not react with human IGF-II.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2