H1664
Hemokinin 1 human
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
hHK-1
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)O)C(N)=O
InChI
1S/C54H84N14O14S/c1-30(2)24-38(51(79)64-35(46(58)74)21-23-83-5)63-44(73)27-59-48(76)39(25-33-14-8-6-9-15-33)66-52(80)40(26-34-16-10-7-11-17-34)67-50(78)37(19-20-42(56)71)65-53(81)41(29-69)68-47(75)31(3)61-49(77)36(18-12-13-22-55)62-43(72)28-60-54(82)45(57)32(4)70/h6-11,14-17,30-32,35-41,45,69-70H,12-13,18-29,55,57H2,1-5H3,(H2,56,71)(H2,58,74)(H,59,76)(H,60,82)(H,61,77)(H,62,72)(H,63,73)(H,64,79)(H,65,81)(H,66,80)(H,67,78)(H,68,75)/t31-,32+,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,45-/m0/s1
NYBLUYYRUFKGTB-XJCFQSCISA-N
Informazioni sul gene
human ... TAC4(255061)
Amino Acid Sequence
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3