CLS4218
Corning® Step-R Repeating Pipettor Adapter for 25 mL Syringe Tips
non-sterile
Sinonimo/i:
repeater adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Prodotti consigliati
Materiali
red polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
Autoclavable at 121°C, 25 minutes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 4218
Categorie correlate
Descrizione generale
Suitable for use with 25 mL syringe tips.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)