Key Documents
OKT6
Reactivity: Anti-CD1a, human, 87091001
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
CAF1 mouse spleen
Mieloma
P3X63Ag8
Reattività
Anti-CD1a, human
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse P3X63Ag8 x Mouse CAF1 spleen
Descrizione della linea cellulare
The antibody is directed against the CD1a antigen.
Immunogeno
Human acute lymphoblastic leukaemia cells
Terreno di coltura
IDMEM + 2mM glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.