OACM5.1 C cell line human
11012006, human esophagus (lung metastasis). Floating spheroids, some fibroblastoid morphology
Sinonimo/i:
Cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
product name
OACM5.1 C cell line human, 11012006
Origine biologica
human esophagus (lung metastasis)
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Hypodiploid 39-41 chromosomes
Morfologia
Multicellular floating spheroids some with fibroblastoid morphology
Prodotti
P53 mutation c.164delC c.743G>A
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
metastasis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Profilo DNA
CSF1PO: 10,13
D13S317: 11,12
D16S539: 10,11
D5S818: 11,12
D7S820: 8.2,8.2
THO1: 6,9.3
TPOX: 8
vWA: 19,20
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture