KARPAS-929
06072606, human bone marrow, round to polygonal cells growing in clusters in suspension
Sinonimo/i:
KARPAS 929, KARPAS, 929, KARPAS929
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
KARPAS-929, from human bone marrow, 06072606
Origine biologica
human bone marrow
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Hyperdiploid with complex aberrant chromosomes
Morfologia
Round to polygonal cells growing in clusters in suspension
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Profilo DNA
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Esclusione di responsabilità
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)