C8616
Monoclonal Anti-phospho-β-Catenin (pThr41) antibody produced in mouse
clone BCT-41, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BCT-41, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~94 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
5-10 mg/mL (IgG fraction of antiserum)
tecniche
immunocytochemistry: 1:50 using 293 T (human embryonic kidney cell)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 8-10 μg/mL using extract of cultured human 293T cells treated with Lici (20 mM) and calyculin A (50 nM)
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr41)
Informazioni sul gene
human ... CTNNB1(1499)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation