BUA444-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-44 Rotor
(2 x 50 mL conical tubes), pack of 2
Sinonimo/i:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Holds 2 x 50 mLcentrifuge tubes
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022637452 (NA)
Eppendorf® 5804706005 (EU)
tecniche
centrifugation: suitable
Capacità
(2 x 50 mL conical tubes)
Compatibilità
for use with Rotor A-4-44