93015
TRIS Glycine buffer
BioReagent, for molecular biology, 10x concentrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
liquid
Qualità
10x concentrate
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
8.6±0.2
Densità
1.06 g/mL at 20 °C
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves