81220
TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.05M – Sodium chloride 0.1M – DTT 0.001M – PPS 1M solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 42/Kit-No 96827
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
pH
8.5±0.2 ( in neat)
Densità
1.06 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves