D3877
Diatomaceous earth
powder, suitable for most filtrations
Sinonimo/i:
Diatomaceous earth, calcined
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Impurezze
organic matter, free
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs