210013
Hydriodic acid
contains no stabilizer, distilled, 57 wt. % in H2O, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Hydriotic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
liquid
non contiene
stabilizer
Concentrazione
57 wt. % in H2O
P. eboll.
127 °C (lit.)
Punto di fusione
-50 °C
Densità
1.701 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
I
InChI
1S/HI/h1H
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3