Key Documents
Z805238
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Extended Range Quartz Glass, spectral range 200-3500 nm, pathlength 5 mm, chamber volume 1750 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Materiali
Suprasil® 300 quartz
Descrizione
2 polished windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma 100-QX
Parametri
200-3500 nm spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
45 mm × 12.5 mm × 7.5 mm
Volume della camera
1750 μL
Cammino ottico
5 mm
Metodo di rivelazione
photometric
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)