SMB01347
5-Fluoro-L-tryptophan
≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Aralez Bio
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
white
Punto di fusione
238—239 °C
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(F)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H11FN2O2/c12-7-1-2-10-8(4-7)6(5-14-10)3-9(13)11(15)16/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
INPQIVHQSQUEAJ-VIFPVBQESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)