PHR2414
Glyburide Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
4-[2-(5-chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzene sulfonamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. G0325010
traceable to USP 1295516
Famiglia di API
glibenclamide, glyburide
Forma fisica
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)