Documenti fondamentali
NIST2461
Standard cartridge case
NIST® SRM® 2461
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
matrix material
Descrizione generale
Altre note
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)