IRMM526C
Niobium
IRMM®, certified reference material, 0.5 mm wire
Sinonimo/i:
Columbium
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
IRMM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Resistività
13-16 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
4742 °C (lit.)
Punto di fusione
2468 °C (lit.)
Densità
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
general analytical
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Nb]
InChI
1S/Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
IRMM526C
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti