94610
Valeroyl chloride
purum, ≥98.0% (T)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (T)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
n20/D 1.420
P. eboll.
125-127 °C (lit.)
Densità
0.995 g/mL at 20 °C
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
XGISHOFUAFNYQF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?