76448
Marine Broth 2216
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus, cultivating heterotrophic marine bacteria.
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
ammonium nitrate, 1.6 mg/L
boric acid, 22.0 mg/L
calcium chloride, 1.8 g/L
disodium phosphate, 8.0 mg/L
ferric citrate, 0.1 g/L
magnesium chloride, 5.9 g/L
magnesium sulfate, 3.24 g/L
peptone, 5.0 g/L
potassium bromide, 0.08 g/L
potassium chloride, 0.55 g/L
sodium bicarbonate, 0.16 g/L
sodium chloride, 19.45 g/L
sodium fluoride, 2.4 mg/L
sodium silicate, 4.0 mg/L
strontium chloride, 34.0 mg/L
yeast extract, 1.0 g/L
Confezionamento
pkg of 500 g
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
7.6±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
Trichophyton spp.
marine bacteria
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?