Documenti
75258
Millipore
Yersinia Selective Supplement
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
CTN Selective Supplement
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Sterilità
sterile
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Yersinia spp.
Applicazioni
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Yersinia enterocolitica.
Componenti
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Cefsulodin 7.5 mg, Triclosan 2 mg, Novobiocin 1.25 mg
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)