74723
1-Octadecanol
Selectophore™, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Octadecyl alcohol, Stearyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Densità del vapore
9.3 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 38 °C)
Nome Commerciale
Selectophore™
Saggio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Forma fisica
pellets
Temp. autoaccensione
842 °F
Limite di esplosione
~8 %
Punto di fusione
56-59 °C (lit.)
Solubilità
THF: 1 g/10 mL, clear, colorless
Densità
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
383.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
195 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?