Documenti fondamentali
45969
2,4-Dinitrotoluene
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 102.7 °C)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
67-70 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C7H6N2O4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3
RMBFBMJGBANMMK-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Questo articolo | 21986 | 61848 | 46208 |
---|---|---|---|
grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
format neat | format neat | format neat | format neat |
application(s) cleaning products | application(s) food and beverages | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
assay ≥95.0% (GC) | assay ≥98.5% (sum of enantiomers, GC) | assay ≥93.5% (GC) | assay ≥99.5% (sum of enantiomers, GC) |
shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
311.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
155.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)