34854-M
Cloroformio
suitable for HPLC, ≥99.8%, amylene stabilized
Sinonimo/i:
Triclorometano, Tricloruro di metilidina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
HPLC grade
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
160 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8%
Forma fisica
liquid
Qualità
amylene stabilized
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
Free acid, in accordance
acetone, aldehyde, in accordance (nessler test)
free chlorine (Cl), in accordance
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as HCl)
<0.01% water (Karl Fischer)
Residuo dopo evaporazione
≤0.0005%
Colore
APHA: ≤10
Trasmittanza
250 nm, ≥50%
260 nm, ≥85%
280 nm, ≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. eboll.
60.5-61.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−63 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble (8.7 g/l at 23 °C (73 °F) - OECD Test Guideline 105)
Densità
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): in accordance
Cationi in tracce
Pb: ≤0.05 mg/kg
Assorbimento
in accordance
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 250 nm Amax: ≤1.00
λ: 260 nm Amax: ≤0.30
λ: 280 nm Amax: ≤0.005
Compatibilità
passes test for reaction against H2SO4
passes test for suitability of determ. w. dithizone
applicazioni
general analytical
Stringa SMILE
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
- The article number 34854-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34854-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
- The article number 34854-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34854-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?