Documenti
34384
Supelco
2,4,6-Trichloroanisole
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2,4,6-Trichloro-1-methoxybenzene
About This Item
Formula condensata:
Cl3C6H2OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.47
Beilstein:
2329219
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
132 °C/28 mmHg (lit.)
Punto di fusione
60-62 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3
WCVOGSZTONGSQY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)