Key Documents
32380
Supelco
Zilpaterol-(isopropyl-13C3) hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Zilpaterol-13C3 hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C11H19N3O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.76
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
VETRANAL®
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)