26710-U
Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
volume 250-10000 μL, needle size 16 ga (blunt tip), blunt tip (PEEK), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
blunt tip PEEK needle (point style 3)
Misura ago
16 ga (blunt tip)
Descrizione
replacement needle
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 8650-01
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
250-10000 μL
Compatibilità
for use with Hamilton 250μL-10mL syringe
for use with Rheodyne Injection Valves
Nota a piè di pagina
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)