191698
2-Sulfobenzoic acid cyclic anhydride
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
2,1-Benzoxathiol-3-one-1,1-dioxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Forma fisica
powder
P. eboll.
184-186 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
116 °C
Solubilità
methanol: 50 mg/mL
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C1OS(C2=CC=CC=C21)(=O)=O
InChI
1S/C7H4O4S/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)12(9,10)11-7/h1-4H
NCYNKWQXFADUOZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?