Key Documents
40-0101
Sigma-Aldrich
pH standard solution
pH 1.68 (25 °C)
About This Item
Codice UNSPSC:
12161700
Disponibilità
available only in Japan
pH
1.68 (25 °C)
applicazioni
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
15-25°C